BAF378400000
Sampling spatula, polypropylene
non-sterile
Seleccione un Tamaño
US$ 39,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 39,50
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37840-0000
L × An × Al
152 mm × 19 mm × 13 mm
L total
9 in.
Descripción general
- V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
- Non-sterile
- Use different spatula for different materials to reduce cross contamination
- Sharp point will pierce most packaging
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)