BAF367380500
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 500 mL (17 oz)
Sinónimos:
Lab Scoop, spoon
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36738-0500
L total
9.5 in. (240 mm)
bowl L
5.5 in. (140 mm)
bowl diam.
3.5 in. (95 mm)
capacidad nominal
500 mL (17 oz)
Descripción general
Características y beneficios
- Pharmaceutical 316 grade stainless steel
- Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
- High salt and acid resistance, ideal for food sampling
- Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
- GMP compliant
- Autoclavable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)