Documentos clave
BAF175750030
Snap Cap Vials
capacity 111 mL
Seleccione un Tamaño
72 EA
US$ 195,00
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EA
US$ 195,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
envase
pack of 72 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F17575-0030
capacidad
111 mL
tubo diám.
49 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)