Documentos clave
BAF131660001
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.018 mm, orange-red, pack of 1000
Sinónimos:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
Seleccione un Tamaño
1000 EA
US$ 290,00
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
US$ 290,00
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
orange-red
envase
pack of 1000
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13166-0001
An × Al × grosor
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.018 mm
Aplicación
Scienceware® biohazard disposal bags are suitable for disposing of used tips and tubes.
Características y beneficios
  • Contains one long flap for easy opening
  • Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch
  • Made of high molecular weight, high-density (HMHD) polyethylene
  • The small size can easily fit over your hand when inverted and ensures a safe pick-up of waste.
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)