Documentos clave
BAF116620000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
Sinónimos:
indicator drop bottle, polyethylene bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethylene
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11662-0000
Altura
3.7 in. (94 mm)
94 mm
capacidad
60 mL (2 oz)
Categorías relacionadas
Descripción general
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Características y beneficios
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)