Documentos clave
BAF116370008
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 250 mL (8 oz), polyethylene
Sinónimos:
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethylene
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11637-0008
tapón diám.
24 mm
capacidad
250 mL (8 oz)
Descripción general
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Características y beneficios
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)