B75506
β-Bromophenetole
98%
Sinónimos:
2-Bromoethyl phenyl ether
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
crystals
bp
144 °C/40 mmHg (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
SMILES string
BrCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F
flash_point_c
65 °C