Merck
B74402
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrotoluene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)Br
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
form
powder
mp
76-77 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)