Merck
B74305
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-nitropropane
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 188,00
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 188,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC(CH3)2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
167.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
48 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.582 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO2/c1-3(2,4)5(6)7/h1-2H3
Clave InChI
OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N L Whitehouse et al.
Journal of dairy science, 100(12), 9585-9601 (2017-10-02)
Estimates of Lys bioavailability of rumen-protected Lys (RP-Lys) supplements are often obtained using in vitro or 2-step in situ techniques, with little to no data determining efficacy and bioavailability in vivo. The objective of this study was to further evaluate
D L Morris et al.
Journal of dairy science, 103(8), 7110-7123 (2020-06-09)
Hydrolyzed feather meal (HFM) is high in crude protein, most of which bypasses rumen degradation when fed to lactating dairy cows, allowing direct supply of AA to the small intestine. Compared with other feeds that are high in bypass protein