Merck
B24758
Sigma-Aldrich
N-Benzyliminodiacetic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
200-202 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c13-10(14)7-12(8-11(15)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)