B104256
Butyrylthiocholine iodide
98%
Sinónimos:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide butyrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
171-174 °C (lit.)
cadena SMILES
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)