Merck
B102202
Sigma-Aldrich
Butyl sulfone
99%
Sinónimos:
Dibutyl sulfone
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 133,00
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 133,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
287-295 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCS(=O)(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18O2S/c1-3-5-7-11(9,10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
AIDFJGKWTOULTC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)