43153
Diphenylphosphinic acid
≥98.0% (T)
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
mp
193-195 °C (lit.)
193-196 °C
solubility
0.1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChI key
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF
- [Ca(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Sr(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Ba(O2PPh2)2(DMF)2]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?