Merck
ALD00350
Sigma-Aldrich
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methoxy-L-phenylalanine
95% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 356,00
US$ 356,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 356,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23NO5
Peso molecular:
417.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 356,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-176 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=CC=C4OC)=O
InChI
1S/C25H23NO5/c1-30-23-13-7-2-8-16(23)14-22(24(27)28)26-25(29)31-15-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-13,21-22H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
CBCSNZJHURMDMO-QFIPXVFZSA-N
Application
Unnatrual amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)