Merck
ALD00212
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
Sinónimos:
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrFO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
239.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95% (GC)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n/D 1.5392
densidad
1.7355 at 25 °C
cadena SMILES
O=S(C1=CC=CC(Br)=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Clave InChI
LELPUBDFQNSHLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)