Merck
ALD00196
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 1.450,00
US$ 1.450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 1.450,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl3FO2S
Peso molecular:
263.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 1.450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.568
densidad
1.655 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FS(C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl3FO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
Clave InChI
YIYMNRBLYKOKQM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenido relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.