Merck
ALD00034
Sigma-Aldrich
(S)-tert-Butyl 1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1H-benzo[e]indole-3(2H)-carboxylate
95% (HPLC)
Sinónimos:
N-Boc-seco-CBI
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 156,00
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 156,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
333.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -89.0, c = 0.05% in chloroform
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@H]3CCl)=C1
InChI
1S/C18H20ClNO3/c1-18(2,3)23-17(22)20-10-11(9-19)16-13-7-5-4-6-12(13)15(21)8-14(16)20/h4-8,11,21H,9-10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
DGPQGWRHSMFTSW-LLVKDONJSA-N
Aplicación
N-Boc-CBI best used as its seco precursor (seco-N-Boc-CBI) is a simple alkylation subunit analog of that found in the naturally occurring antitumor agents the duocarmycins, yatakemycin, and CC-1065, which act by sequence selective DNA alkylation.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.