Merck
A90608
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
Sinónimos:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H6Na2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
412.30
Beilstein/REAXYS Number:
3582949
EC Number:
UNSPSC Code:
12352103