A89502
Anthraflavic acid
technical grade, 90%
Sinónimos:
2,6-Dihydroxyanthraquinone, Anthraflavine
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
powder
mp
>320 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2C(=O)c3cc(O)ccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O4/c15-7-1-3-9-11(5-7)14(18)10-4-2-8(16)6-12(10)13(9)17/h1-6,15-16H
Clave InChI
APAJFZPFBHMFQR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?