Merck
A75005
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N2S · HBr · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
275.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
powder
mp
180-183 °C (lit.)
SMILES string
Br[H].[H]O[H].Nc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S.BrH.H2O/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-6H,(H2,10,11);1H;1H2
InChI key
SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)