Merck
A70836
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-nitropyrimidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
235-237 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ncc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4N4O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H,(H2,5,6,7)
Clave InChI
SSHFCFRJYJIJDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)