Merck
A59565
Sigma-Aldrich
6-Aminoindazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
KEJFADGISRFLFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R Pabla et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 28(10), 2097-2110 (1996-10-01)
Nitric oxide (NO) is an endogenous protectant against reperfusion-induced ventricular fibrillation (VF) in the rat isolated heart. Here, the following were investigated: (1) the tissue source of cardioprotective NO using a novel inhibitor (7-nitro indazole; 7-NI) of the neuronal form
A Pinelli et al.
Arzneimittel-Forschung, 39(3), 361-365 (1989-03-01)
Administration of 6-aminoindazole (6-AIN) and 5-aminoindazole (5-AIN) to rats depressed gastric acid secretion, both basal and carbachol-stimulated. 6-AIN proved to be more active than 5-AIN in decreasing the stimulated secretory process. The antisecretory activity of 6-AIN appears to be partially