A14804
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
136-139 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-9-6(2)8(5)7(3)10/h4,9H,1-3H3
Clave InChI
VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?