Merck
96890
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride
≥97.5% (HPLC)
Sinónimos:
Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 164,00
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 164,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
330.81
Beilstein:
3578476
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
Clave InChI
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
Descripción general
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride also known as Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)