Merck
47577
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Z)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nε-Z-L-lysine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 129,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 129,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H30N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
502.56
Beilstein:
3578530
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
110-120 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H30N2O6/c32-27(33)26(16-8-9-17-30-28(34)36-18-20-10-2-1-3-11-20)31-29(35)37-19-25-23-14-6-4-12-21(23)22-13-5-7-15-24(22)25/h1-7,10-15,25-26H,8-9,16-19H2,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,33)/t26-/m0/s1
Clave InChI
KRULQRVJXQQPQH-SANMLTNESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)