Merck
95029
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser-O-Bzl
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-D-serine benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
295.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
Clave InChI
BQADRZHPZVQGCW-GFCCVEGCSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)