Merck
94565
Sigma-Aldrich
Pentyl valerate
≥97.0% (GC)
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 91,70
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 91,70
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Beilstein:
1754427
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.417
bp
201-203 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and