Merck
93860
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Sinónimos:
1-Aminocyclohexaneacetic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (AT)
Formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
PKGBGSODHWQGTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)