Merck
93749
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanediol
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1,3-Dihydroxyadamantane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 210,00
US$ 210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 210,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Beilstein:
7013501
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
~260 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
Clave InChI
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)