AZADO (2-azaadamantane N-oxyl) can convert alcohols to their corresopnding carbonyl compounds more effectively than the traditional TEMPO reagent in sterically hindered environments.
701718
2-Azaadamantane-N-oxyl
90%
Sinónimos:
AZADO
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
182-189 °C (D)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O]N1[C@@H]2C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H]1C3
InChI
1S/C9H14NO/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+
Clave InChI
BCJCJALHNXSXKE-SPJNRGJMSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What are the benefits of the organocatalyst 2-Azaadamantane-N-oxyl, Product 701718?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.