935158
Infrared Ag2Se quantum dots
λmax, 980 nm, 50 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Silver based core type QDs
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
50 mg/mL in toluene
diámetro
<15 nm
λmáx.
980 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ag][Se][Ag]
Clave InChI
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)