932345
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine
About This Item
Productos recomendados
grado
sublimed grade
Nivel de calidad
descripción
T1: 2.8 eV
Ensayo
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
pérdida
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp
374 °C
solubilidad
methylene chloride: soluble
λmáx.
250 nm±5 nm in dichloromethane
Energía orbital
HOMO -7.3 eV
LUMO -3.71 eV
Categorías relacionadas
Aplicación
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)