Documentos clave
929913
Sigma-Aldrich
24R,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
(3R,6R)-2-(Methyl-d3)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-heptane-1,1,1-d3-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27D6H38O3
Peso molecular:
422.67
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
cambio de masa
M+6
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)