929441
C5-Pomalidomide-piperazine hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-(piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C31)=O
Clave InChI
GFCKACFUYUKAPW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Block
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)