Documentos clave
928690
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Stainless Steel, clear 27G, 0.50"
Sinónimos:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Microdot tips, Stainless Steel, 27G, 0.50" ID 0.008" 50/box
Aplicación
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)