Merck
92803
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
technical, ≥90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N3Si3
Número de CAS:
Peso molecular:
255.54
Beilstein/REAXYS Number:
2055568
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
grade
technical
assay
≥90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482
density
0.964 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(N[Si](C)(N[Si](C)(N1)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C9H21N3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-12H,1-3H2,4-6H3
InChI key
RFSBGZWBVNPVNN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)