926698
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, 1% in water (dispersion)
Sinónimos:
Mesoporous silica, Silica nanoparticles
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
1% in water (dispersion)
tamaño de poro
30 Å pore size
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)