Merck
914843
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 150 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Sinónimos:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
Seleccione un Tamaño
2 ML
US$ 258,00
US$ 258,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 ML
US$ 258,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
US$ 258,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
5 % (w/w) in water
tamaño de partícula
150 nm
tamaño de poro
non-porous
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging[1][2] whereas micron sized particles are used in liquid chromatography[3]. We offer highly monodisperse nonporous silica in aqueous solution, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number
Artículos
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.