922714
Graphene nanoribbon
Sinónimos:
GNRs, Graphene nanoribbon made by reductive splitting of CNT, Graphene nanoribbons by reductive splitting of CNT, H terminated graphene nanoribbons
descripción
Made by reductive splitting of CNT, edge terminated with H.
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% carbon basis (EA)
Anchura
0.25-0.35 μm ± 0.05-0.1 μm
cadena SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
Clave InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)