Documentos clave
912999
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- vs nanofiber
Sinónimos:
Nanofibrous inorganic powder structure
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 150,00
10 G
US$ 223,00
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 150,00
10 G
US$ 223,00
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicitar un pedido a granel
Formulario
nanofiber
Nivel de calidad
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Inorganic nanofibers have unique properties (i.e. high surface area, high porosity, good breathability, large surface to volume ratio, and stability) their applications include anodes and cathodes in li-ion batteries. The can additionally act as a fuel cell separator, catalyst, catalyst support, photo catalyst, gas sensors, thermal insulators, metal or ceramic nano-composites, dehumidifiers, abrasives, thermal barrier coatings, and filtration.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What does the "vs" in the name of product 912999 refer to?
    1 answer
    1. The "vs" in SiO2 VS stands for SiO2 that utilizes water glass Na2SiO3. This type of SiO2 does not have nearly as many surfaces as pure SiO2 and may contain up to 1% Na.