Product 922749 Poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine) is end capped with hydroxy (OH) group similar to 925632.
922390
Poly (2-(N-3-Sulfopropyl-N,N-dimethyl ammonium)ethyl methacrylate)
Mn 20,000
Sinónimos:
PDMAPS, PSBMA
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
For product 922749 how it is end capped?
1 answer-