920061
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A3 size
Sinónimos:
Roll-to-Roll graphene
Productos recomendados
Nombre del producto
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A3 size, avg. no. of layers, 1
Nivel de calidad
descripción
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Características
avg. no. of layers 1
resistencia de la lámina
240 Ω/sq ±10%
tamaño
2.2 μm × 2.2 μm (±10%), grain size
grosor
35 μm , Cu Foil
cobertura de la superficie
surface coverage >98%
transmitancia
>97%
propiedades de los semiconductores
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
cadena SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
Clave InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.[1]
This small grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold[2], biosensors[3] and chemically gated sensors.
Precaución
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.