918571
3D Printable Yttria-stabilized Zirconium(IV) Oxide Ink
Sinónimos:
3D printable ceramic ink, 3Y-ZrO2 ink, YSZ ink, Yttria stabilized zirconia ink, Yttrium stabilized zirconium oxide ink
About This Item
Productos recomendados
descripción
Printing methods compatible with: Direct-Ink-Writing 3D printing
Nivel de calidad
Formulario
paste
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
70 wt. % (Yttria stabilized zirconia)
color
white
tamaño de partícula
120 nm
viscosidad
2-25 Pa.s (25 °C at shear rate of 100 s-1)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Precaución
- Store in an airtight sealed container in refrigerator.
- Avoid exposure to heat.
- Add the thermal initiator (product No.479896) to 0.3wt% of the total 3Y-ZrO2/PEGDA ink mass, and mix well before usage.
Nota de preparación
Direct-Ink-Writing (DIW) Notes:
- Syringe Nozzle sizes ranging from 250 μm − 800 μm can be used.
- Initial pressure for DIW printing ranges from 12-18 psi, depending on nozzle diameter used.
Post Processing of DIW printed parts:
- Curing @ 110°C for 12-16 hours.
- Sintering using the following sequence:
Ramp to 300°C @ 1°C/min. Hold for 4 hours.
Ramp to 400°C @ 1°C/min. Hold for 2 hours.
Ramp to 800°C @ 2°C/min. Hold for 4 hours.
Ramp to 1090°C @ 2°C/min. Hold for 15 hours.
Ramp down to 50°C @ 2°C/min.
Almacenamiento y estabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.