917567
Indium tin oxide coated PEN with Pt layer
60% transparency, size 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
Sinónimos:
ITO coated polyethylene naphthalate with Pt layer, ITO-PEN with Pt layer (60% transparency), PECF-CAT03
descripción
Catalyst material: Pt/Ti alloy
Substrate: polyethylene naphthalate (PEN) film 125 micron thick (one side coated)
Formulario
solid
resistencia de la lámina
5 Ω/sq
tamaño
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
cadena SMILES
C
InChI
1S/CH4/h1H4
Clave InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells, sensors and dye-sensitized solar cells[1][2][3].
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)