915750
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in ethyl acetate, medium surface coverage capping materials
Formulario
liquid
concentración
50 wt. % in ethyl acetate
tamaño de partícula
5 nm (core)
grupo funcional
methacrylate
cadena SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink with methacrylate and acrylate systems.
- Medium surface coverage of capping materials that provides improved dispersibility and high refractive index.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.