915254
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), acrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping material
Formulario
liquid
concentración
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
tamaño de partícula
5 nm (core)
grupo funcional
acrylate
cadena SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains acrylate functionality designed to crosslink with acrylate and vinyl monomers.
- Balanced surface coverage that provides both improved formulation stability and dispersibility without sacrificing refractive index.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.