Documentos clave
914908
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Sinónimos:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
concentración
20 % (w/w) in ethanol
tamaño de partícula
200 nm
tamaño de poro
non-porous
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts []. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
56.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 708-7090 (2007)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)