Merck
914053
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
AnhydroBeads, 99.999%, (perovskite grade)
Sinónimos:
Cotunnite
About This Item
Fórmula lineal:
PbCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 mmHg ( 547 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads
Ensayo
99.999%
Formulario
powder
tamaño de partícula
-10 mesh
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
densidad
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Lead chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade PbBr2 can readily be dissolved in DMF: DMSO (1:1) to yield 0.4 M solution.
Lead(II) Chloride is a crucial precursor material for the synthesis of the perovskite absorber layer in perovskite solar cells. It plays a vital role in the absorption of light in the perovskite absorber layer.
Envase
Packed in ampules
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)