Merck
913820
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
dispersion, 5 wt. % in ethanol, 500 nm particle size
Sinónimos:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 225,00
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 225,00
About This Item
Fórmula lineal:
TiO2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
5 wt. % in ethanol
tamaño de partícula
500 nm
cadena SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials.
Xiaobo Chen et al.
Chemical reviews, 114(19), 9281-9282 (2014-10-09)
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review.
Ghosh S, et al.
Toxicological & Environmental Chemistry, 97:5, 491-514 (2015)
Janusz Bogdan et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
Artículos
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.
Questions
  1. Wenn man einen Durchmesserbereich von 500 nm angibt, sind es dann wirklich 500 nm, oder wie es geschrieben steht, ist es nur der Mittelwert, wenn es sich um den Mittelwert handelt, wie groß der Bereich ist, da ich nach einem kleinen Variationsbereich
    1 answer
    1. The listed 500 nm value is an average. The distribution is defined on the Certificate of Analysis as follows:
      "Mean Particle Size dv90" must be between 450 and 550 nm.
      Please follow the link below to access a Certificate from the DOCUMENTATION section:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/913820#product-documentation