Merck
912727
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-iPr-BIDIME
Sinónimos:
(2R,3R)-3-(Tert-butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 407,00
US$ 407,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 407,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
372.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 407,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder and chunks
Nivel de calidad
pureza óptica
ee: ≥99% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
P1([C@@H](Oc2c1c(ccc2)c3c(cccc3OC)OC)C(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H29O3P/c1-14(2)21-25-18-13-8-10-15(20(18)26(21)22(3,4)5)19-16(23-6)11-9-12-17(19)24-7/h8-14,21H,1-7H3/t21-,26?/m1/s1
Clave InChI
AVUPKIFOTAYCAC-OSMGYRLQSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(2R,3R)-iPr-BIDIME is a P-chiral monophosphorus ligand used for the transition metal-catalyzed asymmetric Suzuki-Miyaura and hydroboration reactions.
Información legal
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guangqing Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(2), 570-573 (2013-10-24)
Efficient asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reactions are employed for the first time in total syntheses of chiral biaryl natural products korupensamine A and B in combination with an effective diastereoselective hydrogenation, allowing ultimately a concise and stereoselective synthesis of michellamine B.
Naifu Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6746-6749 (2015-05-06)
The rhodium-catalyzed asymmetric hydroboration of α-arylenamides with BI-DIME as the chiral ligand and (Bpin)2 as the reagent yields for the first time a series of α-amino tertiary boronic esters in good yields and excellent enantioselectivities (up to 99% ee).